Learn More
Thermo Scientific™ PTFE-Flaschen
Artikelnummer. 15496185
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1 l
2000 ml
Höhe (metrisch):
26 mm
61 mm
76 mm
80 mm
88 mm
100 mm
115 mm
150 mm
185 mm
240 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Höhe (metrisch) unitSize
15496185 2000 ml 240 mm 1 Stück
15426185 10 ml 26 mm 1 Stück
15406185 25 ml 80 mm 1 Stück
15436185 25 ml 61 mm 1 Stück
15416185 50 ml 100 mm 1 Stück
15446185 50 ml 76 mm 1 Stück
15456185 100 ml 88 mm 1 Stück
15466185 250 ml 115 mm 1 Stück
15476185 500 ml 150 mm 1 Stück
15486185 1 l 185 mm 1 Stück
10 options
Artikelnummer. 15496185
Marke: Thermo Scientific™ 038116.KT
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Zur Verwendung mit aggressiven oder wertvollen Reagenzien
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
  • Inert und auslaufsicher
  • Elastisch und mit PTFE-Verschluss
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Fassungsvermögen 2000 mL
Kapazität (metrisch) 2000 ml
Material PTFE
Inhalt und Lagerung Umgebungstemperaturen
Höhe (metrisch) 240 mm
Produkttyp Bottle
Durchmesser (metrisch) 120 mm