Learn More
Fisherbrand™ Zentrifugal-Rührwellen aus PTFE
Artikelnummer. 10084650 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
1000 mm (EX)
300 mm
400 mm
500 mm
550 mm
650 mm
650 mm (EX)
750 mm (EX)
Durchmesser (metrisch) Welle:
6 mm
8 mm
9.5 mm
10 mm
12 mm
Durchmesser (metrisch) Ventilator:
40 mm
50 mm
70 mm
80 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) Durchmesser (metrisch) Welle Durchmesser (metrisch) Ventilator unitSize
10084650 400 mm 6 mm 40 mm 1 Stück
10187701 1000 mm (EX) 12 mm 80 mm 1 Stück
10127801 650 mm (EX) 12 mm 80 mm 1 Stück
10586902 650 mm (EX) 9.5 mm 70 mm 1 Stück
10268000 750 mm (EX) 9.5 mm 70 mm 1 Stück
10137801 750 mm (EX) 12 mm 80 mm 1 Stück
10486481 650 mm (EX) 10 mm 70 mm 1 Stück
10035951 750 mm (EX) 10 mm 70 mm 1 Stück
10564362 300 mm 8 mm 40 mm 1 Stück
10467441 400 mm 8 mm 40 mm 1 Stück
10626351 500 mm 6 mm 50 mm 1 Stück
10457251 550 mm 10 mm 70 mm 1 Stück
10576902 650 mm 9.5 mm 70 mm 1 Stück
10649732 500 mm 8 mm 50 mm 1 Stück
10074650 300 mm 6 mm 40 mm 1 Stück
10566902 550 mm 9.5 mm 70 mm 1 Stück
16 options
Artikelnummer. 10084650
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Geeignet für Wellenführungen für runde Gefäße mit enger Öffnung. Die Zentrifugen-Rührwellen aus PTFE sind mit Schaufeln ausgestattet, die sich bei höheren Drehzahlen öffnen. Mittlere bis hohe Drehzahlen sind erforderlich.
PTFE-Rührwerke haben eine einzigartige, vollständig gegossene Konstruktion mit einem Rotor, der an eine vollständig mit PTFE verkapselte stahlverstärkte Antriebswelle angegossen ist.
  • Chemisch beständig, inert und leckfrei
  • Einfach zu reinigen
  • Keine Kreuzkontamination
  • Bruchsicher
  • Kratzfest
  • Verwendung bei Temperaturen bis ca. 280 °C
  • Modelle mit freiliegender Welle (EX) werden mit einem Edelstahlkern mit einem freiliegenden Ende für eine festere Festklemmung am Spannfutterantrieb hergestellt
  • Für runde Gefäße mit schmalen Hälsen
  • Klingen öffnen sich mit zunehmender Drehzahl, mittlere bis hohe Drehzahlen sind erforderlich
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) Ventilator 40 mm
Durchmesser (metrisch) Welle 6 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Universal-Rührerführung
Zur Verwendung mit (Anwendung) Mischen
Länge (metrisch) 400 mm
Menge Je 1
Temperatur (metrisch) -200 °C bis +280 °C
Typ PTFE-Stabrührer für Zentrifugen