Learn More
Bohlender™ Zentrifugalrührwellen, PTFE
Artikelnummer. 10268870
Click to view available options
Durchmesser (metrisch) Welle:
6 mm
8 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10268870
Marke: Bohlender™ C37708
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) Welle 8 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Die Rührwellen können zum Rühren in Enghalsgefäßen oder in Gefäßen mit geschliffenen Gelenköffnungen verwendet werden.
Länge (metrisch) 350 mm
Menge Je 1
Typ Zentrifugal-Rührwellen