Learn More
Bohlender™ Zentrifugalrührwellen, PTFE
Click to view available options
Durchmesser (metrisch) Welle:
6 mm
8 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Durchmesser (metrisch) Welle | 8 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Die Rührwellen können zum Rühren in Enghalsgefäßen oder in Gefäßen mit geschliffenen Gelenköffnungen verwendet werden. |
| Länge (metrisch) | 350 mm |
| Menge | Je 1 |
| Typ | Zentrifugal-Rührwellen |