Learn More
Cowie Technology™ Rührstäbe mit Kern aus seltenen Erden und PTFE-Beschichtung, elliptisch
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
15 mm
50 mm
Durchmesser (metrisch):
10 mm
24 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Verwendet Seltenerdmagnete für deutlich verbesserte magnetische Stärke im Vergleich zu AlNiCo-Magneten
- Der Samarium-Cobalt-Kern ist beständig gegen Entmagnetisierung
- Markiert durch einen chemisch inerten schwarzen Kohlenstoff-Punkt
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Zertifizierung/Konformität | Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB) |
| Farbe | Weiß |
| Beschreibung | PTFE-ummantelter Magnetkern aus Samarium-Kobalt |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Behälter & Gefäße, Heizrührer |
| Durchmesser (metrisch) | 24 mm |
| Länge (metrisch) | 50 mm |
| Menge | Je 1 |
| Form | Oval |