Learn More
IKA™ RSE Rührstäbchenentferner PTFE. Laenge 350 mm
Artikelnummer. 10321352 Alle ansehen IKA Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
350mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Packungsgröße
10321352 350mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10321352 Lieferant IKA™ Lieferanten-Nr. 0001293100
Spotlight-Angebote
Verwenden Sie den Aktionscode 28038
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Beschreibung PTFE-Beschichtung
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für IKAFLON- und TRIKA-Rührstäbe bis 80 mm Länge
Durchmesser (metrisch) 8mm
Länge (metrisch) 350mm