Learn More
Bochem™ Mikrodoppelspatel mit Ummantelung aus PTFE
Beschreibung
- Doppelanschluss
- PTFE-Beschichtung
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Doppelende |
| Beschichtung | PTFE |
| Länge (metrisch) Sägeblatt | 50 mm |
| Breite (metrisch) | 4 mm |
| Breite (metrisch) Sägeblatt | 2 mm |
| Außendurchmesser (metrisch) | 2 mm |
| Länge (metrisch) | 185 mm |