Learn More
Bochem™ Mikrodoppelspatel mit Ummantelung aus PTFE
Artikelnummer. 10505801
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
150 mm
185 mm
210 mm
Länge (metrisch) Sägeblatt:
40 mm
50 mm
55 mm
Außendurchmesser (metrisch):
1,5 mm
2 mm
Breite (metrisch):
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) Länge (metrisch) Sägeblatt Außendurchmesser (metrisch) Breite (metrisch) unitSize
10505801 185 mm 50 mm 2 mm 5 mm 1 Stück
10458442 210 mm 55 mm 2 mm 6 mm 1 Stück
10202111 150 mm 40 mm 1,5 mm 3 mm 1 Stück
10306341 185 mm 50 mm 2 mm 4 mm 1 Stück
4 options
Artikelnummer. 10505801
Marke: Bochem™ 3712
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese doppelseitigen, PTFE-beschichteten Spatel eignen sich hervorragend zur Verwendung bei kleinen Mengen und schmalen Röhrchen, da sie das Anhaften von Material reduzieren. Bochem™ PTFE-beschichtete Mikro-Doppelspatel sind sanft zu empfindlichen, zerkratzbaren Oberflächen.
  • Antihaftbeschichtung aus PTFE.
  • Doppelseitig für Vielseitigkeit.
  • Schmale Enden für einfachen Zugriff auf Behälter.
  • Ein abgerundetes und ein flaches Ende.
Spezifikation
Menge Je 1
Beschichtung PTFE
Produkttyp Mikro-Doppelspatel
Länge (metrisch) Sägeblatt 50 mm
Breite (metrisch) 5 mm
Außendurchmesser (metrisch) 2 mm
Abmessungen (L x B) 185 x 5 mm
Material PTFE-Beschichtung
Länge (metrisch) 185 mm