Learn More
Rogo Sampaic™ X50 COVERSLIP TEFLON 76X26MM 10U 10U
Click to view available options
:
Material: PTFE
Beschreibung
Bestellinformation
Material
Spezifikation
Spezifikation
| Länge (metrisch) | 76 mm |
| Breite (metrisch) | 26 mm |
| Material | PTFE |
| Menge | 50 pro Packung |
| Abmessungen (L x B) | 76 x 26 mm |