Learn More
Fisherbrand™ Tiegel aus PTFE
Artikelnummer. 10119811 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 ml
25mL
75mL
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10119811 75mL 1 Stück
16235941 5 ml 5 Stück
10416212 25mL 1 Stück
3 options
Artikelnummer. 10119811
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Garantiert inert und rissfrei. Der Fisherbrand™ PTFE-Tiegel eignet sich zur Verwendung bis zu 280 °C.
  • Isostatischer Guss aus reinem PTFE
  • Dickwandig
Spezifikation
Material PTFE
Breite (metrisch) 56 mm
Kapazität (metrisch) 75mL
Außendurchmesser (metrisch) 56mm
Höhe (metrisch) 41mm
Product Type Behälter