Learn More
Fisherbrand™ Tiegel aus PTFE
Artikelnummer. p-8007747 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 ml
25mL
75mL
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
Artikelnummer. 16235941
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Garantiert inert und rissfrei. Der Fisherbrand™ PTFE-Tiegel eignet sich zur Verwendung bis zu 280 °C.
  • Isostatischer Guss aus reinem PTFE
  • Dickwandig
Spezifikation
Material PTFE
Breite (metrisch) 27 mm
Kapazität (metrisch) 5 ml
Außendurchmesser (metrisch) 27mm
Höhe (metrisch) 16mm
Product Type Behälter