Learn More
Bohlender™ BOLA™ Zylindrischer Magnetrührstab, PTFE
Artikelnummer. 10074943
Click to view available options
Länge (metrisch):
15mm
20mm
20 mm
25mm
30mm
50mm
Durchmesser (metrisch):
3mm
4,5mm
6mm
7mm
7 mm
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 10074943
Marke: Bohlender™ C35013
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verwenden Sie diesen magnetischen Rührstab zum Rühren und Mischen in flüssigen Medien über einen breiten Temperaturbereich und mit praktisch allen Chemikalien. Bohlender™ BOLA™ zylindrische Magnetrührstäbe verfügen über eine ausgezeichnete Zentrierung und ein reibungsloses Laufverhalten.
  • Magnetrührstäbe, zylindrisch
  • PTFE-gekapselter Magnetkern (Alnico 5)
  • Standard-Magnetrührstab
  • Einsatz in offenen und geschlossenen Systemen und unter Druck oder Vakuum
  • Temperaturbeständigkeit: -200 bis + 250 °C
  • Allgemeine Chemikalienbeständigkeit
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität FDA-zertifiziert
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zylindrische Magnetrührstäbe weisen ausgezeichnete Eigenschaften hinsichtlich Zentrierung und reibungslosem Betrieb auf
Enthält Magnetkern aus AlNiCo5
Durchmesser (metrisch) 4,5mm
Länge (metrisch) 15mm
Material PTFE (Polytetrafluoroethylen)
Menge 1/Pckg.
Form Zylinder