Learn More
Bohlender™ BOLA™ Zylindrischer Magnetrührstab, PTFE
Beschreibung
- Magnetrührstäbe, zylindrisch
- PTFE-gekapselter Magnetkern (Alnico 5)
- Standard-Magnetrührstab
- Einsatz in offenen und geschlossenen Systemen und unter Druck oder Vakuum
- Temperaturbeständigkeit: -200 bis + 250 °C
- Allgemeine Chemikalienbeständigkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | FDA-zertifiziert |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zylindrische Magnetrührstäbe weisen ausgezeichnete Eigenschaften hinsichtlich Zentrierung und reibungslosem Betrieb auf |
| Enthält | Magnetkern aus AlNiCo5 |
| Durchmesser (metrisch) | 3mm |
| Länge (metrisch) | 20mm |
| Material | PTFE (Polytetrafluoroethylen) |
| Menge | 1/Pckg. |
| Form | Zylinder |