Learn More
Bohlender™ PTFE-Magnetrührer, zylindrisch
Artikelnummer. 17875294
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
6mm
10mm
35mm
Unit Size:
10 Stück
20 Stück
Product Code. Länge (metrisch) unitSize
17875294 10mm 20 Stück
10490194 10mm 10 Stück
10637952 35mm 10 Stück
10057661 6mm 10 Stück
4 options
Product Code. 17875294
Brand: Bohlender™ C35008
Only null left
Add to basket
Add to basket
Specifications
Zertifizierung/Konformität FDA-zertifiziert
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zylindrische Magnetrührstäbe weisen ausgezeichnete Eigenschaften hinsichtlich Zentrierung und reibungslosem Betrieb auf
Enthält Magnetkern aus AlNiCo5
Durchmesser (metrisch) 3mm
Länge (metrisch) 10mm
Material PTFE (Polytetrafluoroethylen)
Menge 1/Pckg.
Form Zylindrisch