Learn More
Fisherbrand™ Eintauch-Becherglas aus PTFE mit Stiel
Artikelnummer. 10369690 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 ml
250 ml
500 ml
1.000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10369690 250 ml 1 Stück
10126670 1.000 ml 1 Stück
10536522 500 ml 1 Stück
10156620 100 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10369690
Grundlagen für die Vorbereitung und Lagerung
Verwenden Sie den Aktionscode 27996
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 25-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Der 600 mm-Stahlkern im Inneren der Welle sorgt für ausgezeichnete Festigkeit. Der Tauchbecher aus PTFE ist chemisch beständig und inert.
Probenahmebehälter aus PTFE mit abnehmbarem, 600 mm langem Schaft.
  • Chemikalienbeständig und inert
  • Die Rührwellen verfügen für eine erhöhte Festigkeit über einen Stahlkern
  • Vollständig mit PTFE ummantelt
  • Geeignet für die
Spezifikation
Produkttyp Schöpfbecher
Material PTFE
Autoklavierbar Autoklavierbar
Enthält Eintauch-Becherglas aus PTFE & PTFE-Schaft
Verschlussmaterial PTFE
Kapazität (metrisch) 250 ml
Farbe Weiß
Zertifizierung/Konformität Konformitätszertifikat, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Wasseranalyse, Probenahme von allgemeinen Flüssigkeiten, einschließlich flüssigem Stickstoff
Zur Verwendung mit (Geräte) PTFE-Zusatzschaft für PTFE-Eintauchbecher
Temperatur (metrisch) -200°bis +280 °C
Abmessungen (L x B x H) 67 x 67 x 696 mm
Durchmesser (metrisch) 67 mm (Schüssel)
Höhe (metrisch) Schüssel 93 mm
Länge (metrisch) Griff 600 mm
Breite (metrisch) 67 mm