Learn More
Fisherbrand™ Verlängerungsstab, PTFE, für Sampler, L=600mm
Alle ansehen Fisherbrand Traceable ProdukteSpezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Schöpfbecher |
| Material | PTFE |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Verschlussmaterial | PTFE |
| Farbe | Weiß |
| Zertifizierung/Konformität | Konformitätszertifikat, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB) |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | PTFE-Eintauch-Becherglas |
| Temperatur (metrisch) | -200°bis +280 °C |
| Abmessungen (L x B) | 12 x 12 mm |
| Abmessungen (L x B x H) | 12 x 12 x 600 mm |
| Mehr anzeigen |