Learn More
Bohlender™ PTFE-Verteiler für Flaschen
Schwarzer Schraubverschluss aus PPS für GL45-Flaschengewinde, hervorragend geeignet für HPLC-Anwendungen.
Marke:  Bohlender™ F746-04
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10023491
  • 155.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 05-07-2023
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Temperaturbeständigkeit von −50 ° bis +200 °C
  • Allgemeine Chemikalienbeständigkeit
  • FDA-Konformität
  • Gehäuse aus PTFE mit 2 oder 3 Anschlüssen mit Innengewinde UNF /0,25 Zoll 28 G auf der oberen und unteren Seite; Absperrhähne aus FEP
  • Eventuelle Unebenheiten des Flaschenhalses werden durch einen O-Ring hinter einer elastischen Dichtlippe ausgeglichen
  • Gehäuse des Verteilers kann unabhängig von der Schraubkappe gedreht werden
  • Vollständig montierter Verteiler kann vollständig entfernt und auf einer anderen Flasche befestigt werden, ohne dass die Schläuche neu geordnet werden müssen
Spezifikation
Spezifikation
2 Absperrhähne
GL 45
FDA-Konformität
−50 bis +200 °C
Schwarz
Schlauchinnendurchmesser 1,6 mm x Außendurchmesser 3,2 mm