Learn More
Bohlender™ Doppelseitige PTFE-Dichtungen
Artikelnummer. 15860925
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Röhrchen mit Durchmesser von 5.5 bis 6.5 mm
Packungsgröße:
10 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
15860925 Röhrchen mit Durchmesser von 5.5 bis 6.5 mm 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15860925 Lieferant Bohlender™ Lieferanten-Nr. H97708
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    133.07 €
    47.28 € / 10 Stück
    Sparen 85.79 €
    64% Rabatt
Verfügbar ab: 28-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Eine ausgezeichnete Dichtungsmöglichkeit für Bohlender Schraubverschlüsse mit Öffnung.
  • Temperaturbeständig von −60 °C bis +230 °C
  • Allgemeine Chemikalienbeständigkeit
  • FDA-Konformität
  • Silikonring mit doppelseitiger PTFE-Unterlegscheibe
  • Nach der Montage kommt das Produkt nur mit PTFE in Kontakt
  • Lieferbar in Packungen mit 10 Stück
  • Für Gewinde GL 14
Spezifikation
Farbe Weiß
Innendurchmesser (metrisch) 6 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Röhrchen mit Durchmesser von 5.5 bis 6.5 mm
Länge (metrisch) 3,6 mm
Menge 10/Pckg.
Außendurchmesser (metrisch) 12 mm
Material PTFE, Silikon
Typ Doppelseitige Dichtung