Learn More
BRAND™ PTFE-Tropfflasche
Shop All Brand Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kapazität (metrisch):
25 ml
50 ml
missing translation for 'unitSize'
1 Stück
Descripción
ulliFlexibel/liliHervorragende chemische Beständigkeit/liliTropfdüse mit Schraubverschluss/li/ul
Especificaciones
Especificaciones
| Kapazität (metrisch) | 25 ml |
| Enthält | Tropfdüse |
| Material | PTFE |
| Closure Included | Ja |
| Produkttyp | Tropfflasche |
| Verschlusstyp | Schraubkappe |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido