Learn More
Bohlender™ PTFE EX-Laborschraubverbindungen
Artikelnummer. p-7158911
Click to view available options
Schlauchgröße:
Außendurchmesser 10 mm
Außendurchmesser 12 mm
Außendurchmesser 14 mm
Außendurchmesser 6 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10024524
Marke: Bohlender™ D84074
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Verbinden von Geräten und Anschlüssen mit GL-Gewinden mit Hartwandrohren oder Rohren aus Glas, Kunststoff oder Metall.
  • Temperaturbeständig von -20 °C bis +250 °C
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Max. Druck von 10 bar
  • Autoklavierbar bei 121 °C
  • Vakuum-geeignet
  • Leitfähigkeit von 1.000 kOhm
  • Schraubverschluss aus leitfähigem schwarzem PPS-EX, verstärkt mit Glasfasern
  • Innenteile aus leitfähigem PTFE-EX
  • Anwendungsgebiete sind die Befestigung von Sonden, Thermometern, Tauchrohren oder Kabeln in Reaktionsgefäßen.
  • Erhältlich in einer Reihe von GL-Gewindegrößen für verschiedene Schlauchdurchmesser
Spezifikation
Material PTFE-EX, PPS-EX
Zur Verwendung mit (Anwendung) Anschluss von Geräten an Hartwandschläuche
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -20 °C
Resistenzeigenschaften Sehr gute chemische Beständigkeit
Schlauchgröße Außendurchmesser 6 mm
Gewindegröße GL 14
Max. Operating Temperature (Metric) 250 °C
Produkttyp Leitfähige Laborschraubverbindungen