Learn More
Bohlender™ PTFE EX-Laborschraubverbindungen
Click to view available options
Schlauchgröße:
Außendurchmesser 10 mm
Außendurchmesser 12 mm
Außendurchmesser 14 mm
Außendurchmesser 6 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Temperaturbeständig von -20 °C bis +250 °C
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Max. Druck von 10 bar
- Autoklavierbar bei 121 °C
- Vakuum-geeignet
- Leitfähigkeit von 1.000 kOhm
- Schraubverschluss aus leitfähigem schwarzem PPS-EX, verstärkt mit Glasfasern
- Innenteile aus leitfähigem PTFE-EX
- Anwendungsgebiete sind die Befestigung von Sonden, Thermometern, Tauchrohren oder Kabeln in Reaktionsgefäßen.
- Erhältlich in einer Reihe von GL-Gewindegrößen für verschiedene Schlauchdurchmesser
Spezifikation
Spezifikation
| Material | PTFE-EX, PPS-EX |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Anschluss von Geräten an Hartwandschläuche |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -20 °C |
| Resistenzeigenschaften | Sehr gute chemische Beständigkeit |
| Schlauchgröße | Außendurchmesser 6 mm |
| Gewindegröße | GL 14 |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 250 °C |
| Produkttyp | Leitfähige Laborschraubverbindungen |