Learn More
SCAT™ PTFE-Anschlussstück
Artikelnummer. 10151263 Alle ansehen SCAT Europe Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
1,6 mm
3,2 mm
4 mm
4,76 mm
6 mm
6,35 mm
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Außendurchmesser (metrisch) Packungsgröße
10151263 1,6 mm 10 Stück
31454264 6 mm -
10691894 3,2 mm 10 Stück
10120883 6,35 mm 1 Stück
10593405 4,76 mm 1 Stück
10282320 4 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10151263 Lieferant SCAT™ Lieferanten-Nr. 107041
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Verbinden Sie Ihre HPLC-Kapillaren sicher und fest mit Ihrem SCAT™ System. SCAT™ PFA-Fittings sind chemikalienbeständig und passen auf Sicherheitskappen und Sicherheitsabflusskappen. Erhältlich für verschiedene Kapillarengrößen
SCAT™ Die Armaturen sind in folgenden Ausführungen erhältlich:
  • PFA-Fittings mit integrierter Hülse in verschiedenen Farben und Durchmessern
  • Schlauchverbindungsstücke in verschiedenen Durchmessern
Spezifikation
Typ Anschlussstück
Farbe Weiß
Außendurchmesser (metrisch) 1,6 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Umgang mit Lösungsmitteln
Zur Verwendung mit Sicherheitsverschlüsse, Sicherheits-Abfallverschlüsse
Material PTFE