Learn More
Fisherbrand™ Flexibler PTFE-Magnetentferner, flexibel 330 x 10 mm
Artikelnummer. 16255871 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
330 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) unitSize
16255871 330 mm 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 16255871
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Fisherbrand™ PTFE flexible Magnetrührstabentferner dienen zum Entfernen von Rührmagneten aus Gefäßen aller Art Der PTFE Stir Bar Retriever ist chemisch beständig, inert und leckfrei.
  • Inert und auslaufsicher
  • Guss aus reinem, FDA-zugelassenem PTFE
  • Alnico V-Magnete
  • Autoklavierbar
  • Flexibel
Spezifikation
Farbe Weiß
Beschreibung Flexibler PTFE-Magnetrührstabentferner
Zur Verwendung mit (Geräte) Zum Entfernen von Rührstäben aus Gefäßen aller Art
Durchmesser (metrisch) 10 mm
Länge (metrisch) 330 mm
Material PTFE mit Alnico V Magnetkern
Menge 1