Learn More
Bohlender™ PTFE-Fluorkunststoff-Fettröhrchen
Artikelnummer. 15882492
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15882492 100 g 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15882492 Lieferant Bohlender™ Lieferanten-Nr. S 187216
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    40.17 €
    25.00 € / 1 Stück
    Sparen 15.17 €
    37% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochleistungsfett für alle Arten von Schmierpunkten, das hohem Druck und extremen Temperaturen standhält.
  • Temperaturbeständig von −20 °C bis +260 °C
  • Allgemeine Chemikalienbeständigkeit
  • Feine PTFE-Partikel senken die Reibung zwischen den Oberflächen
  • Das spezielle Additivsystem bietet eine extrem hohe Druck- und Temperaturbeständigkeit
  • Auch als Korrosionsschutz geeignet
  • Sehr niedriger Reibungskoeffizient
  • Enthält keine Schwermetalle
  • Röhrchenkapazität von 100 g
Spezifikation
Produkttyp Fluorkunststofffett
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Verringerung der Reibung zwischen den Oberflächen
Material PTFE
Verpackung 100 g-Röhrchen
Menge 100 g
Temperatur (metrisch) -20°bis +260 °C