Learn More
Bohlender™ PTFE Fluoroslidepaste
Artikelnummer. 10765433
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
56 g
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10765433 56 g 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10765433 Lieferant Bohlender™ Lieferanten-Nr. S 187016
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    334.56 €
    165.61 € / 1 Stück
    Sparen 168.95 €
    50% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Eine äußerst stabile synthetische Hochtemperaturpaste in einem wiederverschließbaren Röhrchen.
  • Temperaturbeständig von −36 °C bis +260 °C
  • Allgemeine Chemikalienbeständigkeit
  • FDA-Konformität
  • Außergewöhnlich niedriger Reibungskoeffizient
  • Extrem langlebig
  • Widerstandsfähig gegen hohe mechanische Belastungen
  • Nicht löslich in den meisten Lösungsmitteln
  • Nicht entzündbar und sauerstoffbeständig
  • Kompatibel mit allen gängigen Elastomeren und Kunststoffen
  • Röhrchenkapazität von 56 g
Spezifikation
Produkttyp Synthetische Hochtemperaturpaste
Zertifizierung/Konformität FDA-Konformität
Material PTFE
Verpackung 56 g-Röhrchen
Menge 56 g
Temperatur (metrisch) -36°bis +260 °C