Learn More
Cytiva MV050/1/05 PTFE GASKET
Beschreibung
- Product Type: Gasket
- Material: PTFE
- For Use with (Equipment): MV050 Vacuum Filtration Manifolds
- For Use with (Applications): Microbiology, Biochemistry, and Hydrobiology. Residue Analysis, Precipitate Analysis, and Contamination Testing (Food and Beverage, Pharmaceutical, and Cosmetic Industries)
Spezifikation
Spezifikation
| Abmessungen (L x B x H) | 43 x 50 x 0.5 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Microbiology, Biochemistry, and Hydrobiology. Residue Analysis, Precipitate Analysis, and Contamination Testing (Food and Beverage, Pharmaceutical, and Cosmetic Industries) |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | MV050/1/05 |
| Höhe (metrisch) | 0.5 mm |
| Länge (angloamerikanisch) | 1,7 in. |
| Länge (metrisch) | 43 mm |
| Modell | MV050/1/05 |
| Breite (metrisch) | 50 mm |
| Material | PTFE |
| Typ | Dichtung/ Dichtring |