Learn More
Masterflex™ Dichtungssatz aus PTFE
Artikelnummer. 11959628
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe (metrisch):
19,05 mm Tri-Clamp
25,4 mm Tri-Clamp
Packungsgröße:
10 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe (metrisch) unitSize
11959628 19,05 mm Tri-Clamp 10 Stück
11939426 25,4 mm Tri-Clamp 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11959628 Lieferant Masterflex™ Lieferanten-Nr. 3054880
Verfügbar ab: 16-10-2026
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für pharmazeutische, hochreine Wasser-, Injektions-, Lebensmittel- und Getränkeanwendungen
Menge 10/Packung
Größe (metrisch) 19,05 mm Tri-Clamp
Material PTFE
Typ Dichtungsanpassung