Learn More
Bohlender™ 2-Wege-Absperrhähne aus PTFE GL
Beschreibung
- Temperaturbeständig von 0 °C bis +110 °C
- Allgemeine Chemikalienbeständigkeit
- FDA-Konformität
- Max. Druck von 6 bar
- Vakuum-geeignet
- Dreiwegeabsperrhahn mit L-förmiger Bohrung und drei Anschlüssen mit GL-Gewinde
- Zylindrischer Stopfen für Absperrhahn für gute Dichtigkeit
- Absperrventil mit Markierung der Durchflussrichtung
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Sperrhahn |
| Stopfenöffnung | L-förmige Bohrung |
| Durchmesser (metrisch) | Bohrung 6 mm |
| Beschreibung | Gewinde GL 25 |
| Material | PTFE |
| Druck | 6 bar |
| Länge (metrisch) | 78 mm |
| Temperatur (metrisch) | 0° bis +110 °C |
| Zertifizierung/Konformität | FDA-Konformität |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Flüssigkeits- und Gasverteilung |
| Mehr anzeigen |