Learn More
Bohlender™ BOLA™ GL-Einschraub-Schlauchanschlüsse, PTFE
Artikelnummer. 10752383
Change view
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
4,0 mm
5 mm
Bohrung: 5 mm
6,5 mm
6,6 mm
Bohrung: 8 mm
12,0 mm
Bohrung: 12 mm
18,0 mm
Gewindegröße:
14 GL x 1/8 in. NPT
14 GL x 3/8 in. NPT
18 GL x 1/8 in. NPT
GL 14 x 1/4 in. G
GL 14 x 1/4 in. NPT
GL 14 x 1/8 in. G
GL 18 x 1/4 in. G
GL 18 x 3/8 in. NPT
GL 25 x 1/2 in. G
GL 25 x 1/2 in. NPT
GL 25 x 1/4 in. NPT
GL 25 x 3/8 in. NPT
GL 32 x 1/8 Zoll G
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) Gewindegröße unitSize
10752383 4,0 mm 14 GL x 1/8 in. NPT 1 Stück
10618712 4,0 mm GL 14 x 1/8 in. G 1 Stück
10353182 6,5 mm 14 GL x 3/8 in. NPT 1 Stück
10129361 4,0 mm 18 GL x 1/8 in. NPT 1 Stück
10291292 12,0 mm GL 25 x 1/2 in. G 1 Stück
10067781 Bohrung: 5 mm GL 14 x 1/4 in. G 1 Stück
10702193 6,5 mm GL 25 x 1/4 in. NPT -
10271152 Bohrung: 12 mm GL 25 x 1/2 in. NPT 1 Stück
10119551 Bohrung: 8 mm GL 18 x 3/8 in. NPT 1 Stück
10129551 Bohrung: 8 mm GL 25 x 3/8 in. NPT 1 Stück
10047761 5 mm GL 14 x 1/4 in. NPT 1 Stück
10699082 6,6 mm GL 18 x 1/4 in. G 1 Stück
10782763 18,0 mm GL 32 x 1/8 Zoll G 1 Stück
13 options
Artikelnummer. 10752383
Marke: Bohlender™ D51608
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit universeller chemischer Beständigkeit und Druckfestigkeit bis zu 10 bar.
  • Gerader Rohranschluss aus PTFE
  • Ein Einschraubgewinde (NPT- oder G-Gewinde)
  • Allgemeine Chemikalienbeständigkeit
  • Das Produkt ist nur PTFE ausgesetzt
Compliance
FDA
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität FDA-konform
Innendurchmesser (metrisch) 4,0 mm
Material PTFE
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -200 °C
Verpackungsmenge Je 1 x
Gewindegröße 14 GL x 1/8 in. NPT
Maximaler Druck 10 bar
Max. Operating Temperature (Metric) 250 °C
Produkttyp Anschlussstücke mit GL-Einschraubverschraubung