Learn More
Bohlender™ PTFE-GL-Schlauchanschlüsse mit GL-Gewinde
Artikelnummer. 10073341
Change view
Click to view available options
Gesamtlänge (metrisch):
51 mm
54 mm
56 mm
Gewindegröße:
GL 14
GL 18
GL 25
Form:
Gewinkelt, zwei Anschlüsse
T-Form, drei Anschlüsse
T-förmig, drei Anschlüsse
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Gesamtlänge (metrisch) Gewindegröße Form unitSize
10073341 54 mm GL 14 T-Form, drei Anschlüsse 1 Stück
10557081 51 mm GL 25 Gewinkelt, zwei Anschlüsse 1 Stück
10400152 56 mm GL 18 T-förmig, drei Anschlüsse 1 Stück
3 options
Artikelnummer. 10073341
Marke: Bohlender™ D54014
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verwenden Sie diese Anschlüsse als Reduzierstücke für den Anschluss von Röhrchen oder Schläuchen mit verschiedenen Durchmessern Bohlender™ Schlauchanschlüsse aus PTFE mit GL-Gewinde sind ideal für die Verteilung von Flüssigkeiten oder Gasen geeignet.
  • T-förmiger Schlauchanschluss aus PTFE
  • Drei Verbindungsstücke mit GL-Gewinde
  • Universelle chemische Beständigkeit, das Produkt kommt nur mit PTFE in Kontakt
  • Vakuumgeeignet
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität FDA-konform
Material PTFE
Gesamtlänge (metrisch) 54 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zum Anschluss von Röhrchen oder Schläuchen mit verschiedenen Durchmessern
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -200 °C
Verpackungsmenge Je 1 x
Gewindegröße GL 14
Form T-Form, drei Anschlüsse
Maximaler Druck 10 bar
Max. Operating Temperature (Metric) 250 °C
Produkttyp GL-Rohrendverschraubung