Learn More
Bohlender™ PTFE-GL-Schlauchanschlüsse mit GL-Gewinde
Beschreibung
- T-förmiger Schlauchanschluss aus PTFE
- Drei Verbindungsstücke mit GL-Gewinde
- Universelle chemische Beständigkeit, das Produkt kommt nur mit PTFE in Kontakt
- Vakuumgeeignet
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | FDA-konform |
| Material | PTFE |
| Gesamtlänge (metrisch) | 54 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zum Anschluss von Röhrchen oder Schläuchen mit verschiedenen Durchmessern |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -200 °C |
| Verpackungsmenge | Je 1 x |
| Gewindegröße | GL 14 |
| Form | T-Form, drei Anschlüsse |
| Maximaler Druck | 10 bar |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 250 °C |
| Mehr anzeigen |