Beschreibung
- Arbeitstemperaturbereich von −200 °C bis +260 °C
- Oberfläche ist adhäsionsbeständig
- Ohne Graduierung
- Mit verstärktem Rand und Ausguss
- Einzeln erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Lichtundurchlässig, weiß |
| Außendurchmesser (metrisch) | 54 mm |
| Kapazität (metrisch) | 100 ml |
| Material | PTFE |
| Höhe (metrisch) | 65 mm |
| Außenhöhe (metrisch) | 68 mm |
| Menge | Je 1 |
| Typ | Becher |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Graduated | Nein |
| Mehr anzeigen |