Learn More
BRAND™ PTFE-Becher mit niedrigem Formgrad
Artikelnummer. 10598851 Alle ansehen Brand Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
10598851 250 ml 1 Stück
10588851 50 ml -
10372711 100 ml 1 Stück
10241031 500 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10598851 Lieferant BRAND™ Lieferanten-Nr. 90348
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    68.67 €
    65.85 € / 1 Stück
    Sparen 2.82 €
    4% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Diese Becher sind widerstandsfähig gegenüber nahezu allen Chemikalien und einem großen Arbeitstemperaturbereich und eignen sich hervorragend für den allgemeinen Laboreinsatz.
  • Arbeitstemperaturbereich von −200 °C bis +260 °C
  • Oberfläche ist adhäsionsbeständig
  • Ohne Graduierung
  • Mit verstärktem Rand und Ausguss
  • Einzeln erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Lichtundurchlässig, weiß
Außendurchmesser (metrisch) 66 mm
Kapazität (metrisch) 250 ml
Material PTFE
Höhe (metrisch) 95 mm
Außenhöhe (metrisch) 97 mm
Menge Je 1
Typ Becher
Autoklavierbar Autoklavierbar
Graduated Nein
Modell Niedrig