Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Schliffmanschetten aus PTFE mit Griffbund
Spezifikation
Spezifikation
| Material | PTFE |
| Produkttyp | Normschliffmanschette |
| Menge | Gehäuse 1Pack |
| Temperaturbereich (metrisch) | –200 bis 260 °C |
| Anzahl Standard-Konusverbindungen | NS 19/26 |