Learn More
Kartell™ Schliffmanschetteneinlage aus PTFE
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Schlauchgröße:
14/23 Konusgröße
19/26 Konusgröße
24/29 Konusgröße
29/32 Konusgröße
45/40 Konusgröße
missing translation for 'unitSize'
10 Stück
Descripción
- Spezielles Design zum Verhindern eines Verklemmens der Glasschliffverbindungen
- Entspricht ISO 12242
- Für Lebensmittel geeignet
Especificaciones
Especificaciones
| Zertifizierung/Konformität | DIN 12242 |
| Material | PTFE |
| Außendurchmesser (metrisch) | 26 mm |
| Zur Verwendung mit | Glasverbindung |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Verhindert das Festklemmen von Glasverbindungen |
| Verpackungsmenge | 10/Pckg. |
| Schlauchgröße | 29/32 Konusgröße |
| Produkttyp | Auskleidung Schliffhülse |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido