Learn More
Kartell™ Schliffmanschetteneinlage aus PTFE
Artikelnummer. p-8005878
Change view
Click to view available options
Schlauchgröße:
14/23 Konusgröße
19/26 Konusgröße
24/29 Konusgröße
29/32 Konusgröße
45/40 Konusgröße
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. Schlauchgröße unitSize
10554851 14/23 Konusgröße 10 Stück
10234851 19/26 Konusgröße 10 Stück
10717741 29/32 Konusgröße 10 Stück
10707741 24/29 Konusgröße -
15845497 45/40 Konusgröße 10 Stück
5 options
Artikelnummer. 10554851
Marke: Kartell™ 0103800
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hergestellt aus PTFE für hohe Temperatur- und chemische Beständigkeit. Die Kartell™ Auflage für Glaskegelstopfen wurde speziell zum Verhindern eines Verklemmens von Glasschliffverbindungen entwickelt.
  • Spezielles Design zum Verhindern eines Verklemmens der Glasschliffverbindungen
  • Entspricht ISO 12242
  • Für Lebensmittel geeignet
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität DIN 12242
Material PTFE
Außendurchmesser (metrisch) 12 mm
Zur Verwendung mit Glasverbindung
Zur Verwendung mit (Anwendung) Verhindert das Festklemmen von Glasverbindungen
Verpackungsmenge 10/Packung
Schlauchgröße 14/23 Konusgröße
Produkttyp Auskleidung Schliffhülse