Learn More
Brand™ Schliffmanschetten aus PTFE
Artikelnummer. 10548591 Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Menge:
10/Packung
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 10548591
Marke: Brand™ 51419
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Joint clips
Material PTFE
Produkttyp Schliffmanschetten
Menge 10/Packung
Temperaturbereich (metrisch) –200 bis 260 °C
Dicke 0.05mm
Anzahl Standard-Konusverbindungen NS 14/23
Typ Ground Joint Sleeve