Learn More
Horst™ Strapazierfähiges Heizband Modell HBSI aus PTFE
Artikelnummer. 10200592
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
0,8m
1,5m
1,7m
1 m
2 m
3 m
4 m
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) unitSize
10200592 1,7m 1 Stück
10769442 1,5m 1 Stück
10456371 0,8m 1 Stück
10436941 2 m 1 Stück
10097161 3 m 1 Stück
10620383 4 m 1 Stück
10749812 1 m 1 Stück
7 options
Artikelnummer. 10200592
Marke: Horst™ 20604
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Abmessungen (L x B) 1,7 lm
Abmessungen (L x B x H) 1,7 lm
Länge (metrisch) 1,7m
Elektrische Anforderungen ∼230 V Spannung
Modell HBSI
Produkttyp Strapazierfähiges Heizband