Learn More
Horst™ Strapazierfähiges Heizband Modell HBSI aus PTFE
Product Code. 10769442
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
0,8m
1 m
1,5m
1,7m
2 m
3 m
4 m
Unit Size:
1 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Länge (metrisch) Unit Size
10769442 1,5m 1 Stück
10456371 0,8m 1 Stück
10200592 1,7m 1 Stück
10436941 2 m 1 Stück
10097161 3 m 1 Stück
10620383 4 m 1 Stück
10749812 1 m 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Product Code. 10769442 Supplier Horst™ Supplier No. 20603
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    307.35 €
    189.00 € / 1 Stück
    Sparen 118.35 €
    38% Rabatt
View all promotions
Verfügbar ab: 02-12-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Specifications
Abmessungen (L x B) 1,5 lm
Abmessungen (L x B x H) 1,5 lm
Länge (metrisch) 1,5m
Elektrische Anforderungen ∼230 V Spannung
Modell HBSI
Produkttyp Strapazierfähiges Heizband