missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Carl Roth™ PTFE-Paste mit hoher Viskosität

Code produit 10414252
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit:
Versiegelung feiner Gewinde und Schnitte
Conditionnement:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Zur Verwendung mit unitSize
10414252 Versiegelung feiner Gewinde und Schnitte 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10414252 Fournisseur Carl Roth™ Code fournisseur 0124.1

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Inert chemically. Roth Carl™ Rotiszint™ PTFE High Viscosity Paste has a high sample acceptance capacity.

  • Suitable for sealing fine threads and cuts
  • High viscosity, good lubrication properties, good electrical resistance properties
  • Chemically inert
  • Temperature stable from -30 to +300 °C

Spécification

Material PTFE
Zur Verwendung mit Versiegelung feiner Gewinde und Schnitte
Zur Verwendung mit (Anwendung) Abdichtung von Feingewinden und Öffnungen
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -30 °C
Verpackungsmenge 1/Packung
Max. Operating Temperature (Metric) –30 bis 300 ° °C
Produkttyp PTFE-Paste
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.