Learn More
Horst™ Heizmatte, Typ HMST, Größe 1 BxL=135x500mm, 50 Watt
Artikelnummer. 10609432
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
500 mm L
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Packungsgröße
10609432 500 mm L 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10609432 Lieferant Horst™ Lieferanten-Nr. 35001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    252.72 €
    158.51 € / 1 Stück
    Sparen 94.21 €
    37% Rabatt
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Abmessungen (L x B) 500 mm L
Abmessungen (L x B x H) 500 mm L
Elektrische Anforderungen 50 W Watt
Modell HMST
Produkttyp Heizmatte