Learn More
Saint Gobain Life Sciences PTFE-Schläuche
Artikelnummer. 15163216
Change view
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
2.05 mm
8 mm
Packungsgröße:
10 Meter
5 Meter
Artikelnummer. Außendurchmesser (metrisch) unitSize
15163216 2.05 mm 10 Meter
11724619 8 mm 5 Meter
2 options
Artikelnummer. 15163216
Marke: Saint Gobain Life Sciences 07053402LND
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Vollständig fluorierte Fluoropolymer-Schläuche. Die Saint Gobain Performance Plastics™ PTFE-Schläuche sind lichtundurchlässig bis transparent und weisen eine hohe Steifigkeit auf.
  • Vollständig fluoriert
  • Starr
  • Hohe Betriebstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0.01 Zoll
Innendurchmesser (metrisch) 0.25 mm
Material PTFE
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0.08 in.
Außendurchmesser (metrisch) 2.05 mm
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 16.4 ft.
Gesamtlänge (metrisch) 5 m
Dicke (angloamerikanisch) 0,04 in.
Dicke (metrisch) 1 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Pharma-, Chemie-, Automobilbranche und Pumpen ultrareiner Flüssigkeiten bei hohen Temperaturen
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -240 °C
Verpackungsmenge Je 1
Farbe Durchsichtig
Flexibility Halbstarr
Max. Operating Temperature (Metric) 260 °C
Produkttyp Hose