Learn More
Saint Gobain Life Sciences PTFE-Schläuche
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
2.05 mm
8 mm
Packungsgröße:
10 Meter
5 Meter
Beschreibung
- Vollständig fluoriert
- Starr
- Hohe Betriebstemperatur
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 0,24 in. |
| Innendurchmesser (metrisch) | 6 mm |
| Material | PTFE |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 0,31 in. |
| Außendurchmesser (metrisch) | 8 mm |
| Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 16.4 ft. |
| Gesamtlänge (metrisch) | 5 m |
| Dicke (angloamerikanisch) | 0,04 in. |
| Dicke (metrisch) | 1 mm |
| Mehr anzeigen |