Learn More
HUBER Schläuche aus PTFE
Artikelnummer. 10384565
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
37 mm
44 mm
56 mm
Gesamtlänge (metrisch):
100 cm
150 cm
200 cm
300 cm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10384565
Marke: HUBER 9612
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
PTFE-Schlauch mit geflochtener Verstärkung aus Metall
  • PTFE-Schlauch mit geflochtener Verstärkung aus Metall
  • Mindesttemp.: -60 °C
  • Höchsttemp.: 260 °C
  • Isolierung: Spezielle Isolierung mit zusätzlichem, glattem Silikonschlauch, Enden mit Silikonkappen abgedeckt
  • Spezifikation
    Material PTFE
    Außendurchmesser (metrisch) 44 mm
    Gesamtlänge (metrisch) 100 cm
    Min. Betriebstemperatur (metrisch) -60 °C
    Max. Operating Temperature (Metric) 260 °C