Learn More
Horst™ Feuchtigkeitsgeschützte Heizkabel aus PTFE, Modell HST 42
Artikelnummer. p-8005788
Click to view available options
Länge (metrisch):
1,5m
13m
9m
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10670383
Marke: Horst™ 23204
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Abmessungen (L x B) 1,5 lm
Abmessungen (L x B x H) 1,5 lm
Länge (metrisch) 1,5m
Elektrische Anforderungen 42 V Spannung
Modell HST 42
Länge (metrisch) Netzkabel 1,5m
Produkttyp Feuchtigkeitsgeschütztes Heizkabel