Specifications
| Kapazität (metrisch) | 60 ml |
| Farbe | Weiß |
| Außendurchmesser (metrisch) Hals | 51 mm |
| Innendurchmesser (metrisch) Hals | 47 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lagerung und Transport gefährlicher Chemikalien |
| Enthält | Verschluss |
| Höhe (metrisch) mit Verschluss | 49 mm |
| Material | PTFE |
| Max. Temperatur (metrisch) | 280 °C |
| Temperaturbereich (metrisch) | -200 bis +280 °C |
| Show More |