Learn More
Cowie Technology™ Verbindungsadapter aus PTFE
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Anzahl Standard-Konusverbindungen:
10/19
19/26
35/45
Konusgröße:
14/23
24/29
29/32
45/50
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Hergestellt aus PTFE, mit einer kräftigen Schulterpartie für eine einfache Handhabung und einer insgesamt robusten Konstruktion für wiederholte Einsätze. Die starren Manschetten und Adapter sind inert, verwendbar bis ca. 280 °C und halten einem hohen Vakuum stand. Hochvakuumtauglich durch den Einsatz von querliegenden, trapezförmigen Dichtringen an den Kontaktflächen. Für Hochvakuumdichtungen ohne Schmiermittel bei Verwendung von Standard-Glasschliffverbindungen.
Spezifikation
Spezifikation
| Konusgröße | 24/29 |
| Produkttyp | PTFE-Verbindungsstücke |
| Menge | Je 1 |
| Anzahl Standard-Konusverbindungen | 10/19 |