Learn More
Cowie Technology™ Verbindungsadapter aus PTFE
Artikelnummer. 10782793 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Anzahl Standard-Konusverbindungen:
10/19
19/26
35/45
Konusgröße:
14/23
24/29
29/32
45/50
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Anzahl Standard-Konusverbindungen Konusgröße unitSize
10782793 19/26 29/32 1 Stück
10591242 10/19 14/23 1 Stück
10531632 10/19 24/29 -
11303020 35/45 45/50 1 Stück
4 options
Artikelnummer. 10782793
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mithilfe von Dichtringen wird ein hohes Vakuum erzeugt, sodass kein Schmiermittel erforderlich ist. Der Cowie Technology™ Verbindungsadapter aus PTFE ist autoklavierbar und wiederverwendbar.
Hergestellt aus PTFE, mit einer kräftigen Schulterpartie für eine einfache Handhabung und einer insgesamt robusten Konstruktion für wiederholte Einsätze. Die starren Manschetten und Adapter sind inert, verwendbar bis ca. 280 °C und halten einem hohen Vakuum stand. Hochvakuumtauglich durch den Einsatz von querliegenden, trapezförmigen Dichtringen an den Kontaktflächen. Für Hochvakuumdichtungen ohne Schmiermittel bei Verwendung von Standard-Glasschliffverbindungen.
Spezifikation
Konusgröße 29/32
Produkttyp PTFE-Verbindungsstücke
Menge Je 1
Anzahl Standard-Konusverbindungen 19/26