Learn More
Bohlender™ PTFE-GL-3 Wege-Hahn, GL 18, Hahnbohrung 6 mm PTFE (VE=1 PCE)
Artikelnummer. 10155161
Ansicht ändern
Click to view available options
Gewindegröße:
GL18
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Gewindegröße Packungsgröße
10155161 GL18 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10155161 Lieferant Bohlender™ Lieferanten-Nr. E 68618
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    289.58 €
    137.48 € / 1 Stück
    Sparen 152.10 €
    52% Rabatt
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Diese Absperrhähne eignen sich für die Verteilung von Flüssigkeiten oder Gasen. Bohlender™ PTFE 3-Wege-Absperrhähne mit L-förmiger Bohrung verfügen über einen zylindrischen Absperrhahnstopfen für gute Dichtheit und ein Absperrventil mit einer Markie
  • Schnelle und einfache Trennung des Durchflusses
  • Geeignet für Druck bis max. 6 bar oder für Vakuum
  • Allgemeine Chemikalienbeständigkeit
  • Das fließende Material ist nur gegenüber dem PTFE exponiert.
Spezifikation
Material PTFE
Gesamtlänge (metrisch) 74 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für die Verteilung von Flüssigkeiten oder Gasen
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -30 °C
Gewindegröße GL18
Breite (metrisch) 57 mm
Form L
Höhe (metrisch) 57 mm
Max. Operating Temperature (Metric) 150 °C
Produkttyp Dreiwege-Absperrhahn