Learn More
Bohlender™ PTFE-Liebig-Kühler, L 300 mm, NS 29/32,
Artikelnummer. 10595181
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
300 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Packungsgröße
10595181 300 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10595181 Lieferant Bohlender™ Lieferanten-Nr. B 29102
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    613.75 €
    389.94 € / 1 Stück
    Sparen 223.81 €
    36% Rabatt
Verfügbar ab: 06-01-2027